Drukuj
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520783-1G PC520783-5G
APOSPC520783-1GEA 934 PLN
APOSPC520783-1G APOSPC520783-5G
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride
Formuła: C₆H₄F₂O₄S₂
MW: 242.22 g/mol
Temp. topnienia: 37…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28346978
Numer CAS: 7552-55-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II