Drukuj
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520774-250MG PC520774-500MG
APOSPC520774-250MGEA 2100 PLN
APOSPC520774-250MG APOSPC520774-500MG
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₃F₇O
MW: 248.098 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22580889
Numer CAS: 1417567-37-3