Drukuj
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC52077-1G PC52077-250MG
APOSPC52077-1GEA 1740 PLN
APOSPC52077-1G APOSPC52077-250MG
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Formuła: C₁₀H₁₀F₁₃O₃P
Temp. Wrzenia: 55…60 °C (0,03 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28014017
Numer CAS: 61726-44-1