Drukuj
1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520767-1G PC520767-500MG
APOSPC520767-1GEA 2040 PLN
APOSPC520767-1G APOSPC520767-500MG
1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₂BrF₅O
MW: 276.986 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22580797
Numer CAS: 866632-64-6