Drukuj
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520696-1G PC520696-5G
APOSPC520696-1GEA 1340 PLN
APOSPC520696-1G APOSPC520696-5G
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Formuła: C₇H₆ClF₂N
MW: 177.579 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14525494
Numer CAS: 1204295-63-5