Drukuj
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520658-10G PC520658-1G PC520658-5G
APOSPC520658-10GEA 5240 PLN
APOSPC520658-10G APOSPC520658-1G APOSPC520658-5G
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₉H₆F₆
MW: 228.134 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226712
Numer CAS: 1138445-20-1