Drukuj
Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520635-1G PC520635-5G
APOSPC520635-1GEA 1260 PLN
APOSPC520635-1G APOSPC520635-5G
Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether 97%
Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether
Formuła: C₁₄H₁₀Br₂F₂O
MW: 392.033 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226505
Numer CAS: 1186195-12-9