Drukuj
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520627-1G PC520627-5G
APOSPC520627-1GEA 592 PLN
APOSPC520627-1G APOSPC520627-5G
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Formuła: C₉H₇BrF₂O₃
MW: 281.051 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11110847
Numer CAS: 1131587-78-4