Drukuj
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC520553-1G PC520553-250MG PC520553-5G
APOSPC520553-1GEA 1690 PLN
APOSPC520553-1G APOSPC520553-250MG APOSPC520553-5G
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride 95%
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride
Formuła: C₄H₇F₂N·ClH
Temp. topnienia: 143…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07777162
Numer CAS: 128230-76-2