Drukuj
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
PC520515-100G PC520515-25G
APOSPC520515-100GEA 3490 PLN
APOSPC520515-100G APOSPC520515-25G
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid 97%
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₈F₃NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01173812
Numer CAS: 94695-52-0