Drukuj
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC520501-1G PC520501-5G
APOSPC520501-1GEA 363 PLN
APOSPC520501-1G APOSPC520501-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene
Formuła: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187.143 g/mol
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00034014
Numer CAS: 32471-55-9