Drukuj
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC52046-1G PC52046-5G
APOSPC52046-1GEA 421 PLN
APOSPC52046-1G APOSPC52046-5G
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride
Formuła: C₈F₁₈O₅S₂
Temp. Wrzenia: 84 °C
Gęstość: 1,898 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03427256
Numer CAS: 36913-91-4
Numer WE (dawny EINECS): 253-270-9
Jednostka: 3264
ADR: 8,II