Drukuj
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC520401-100MG PC520401-1G PC520401-250MG
APOSPC520401-100MGEA 110 PLN
APOSPC520401-100MG APOSPC520401-1G APOSPC520401-250MG
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride, Technical Grade
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formuła: C₁₁H₁₂FN·ClH
MW: 213.679 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD31745723
Numer CAS: 2379918-46-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III