Drukuj
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC520400-1G PC520400-250MG
APOSPC520400-1GEA 627 PLN
APOSPC520400-1G APOSPC520400-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formuła: C₁₁H₁₂FN·ClH
MW: 213.679 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31745722
Numer CAS: 2379918-45-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III