Drukuj
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC520328-1G PC520328-250MG
APOSPC520328-1GEA 5980 PLN
APOSPC520328-1G APOSPC520328-250MG
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene 95%
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene
Formuła: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.032 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29767785
Numer CAS: 2092668-52-3