Drukuj
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC51999-1G PC51999-250MG PC51999-5G
APOSPC51999-1GEA 1070 PLN
APOSPC51999-1G APOSPC51999-250MG APOSPC51999-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11845467
Numer CAS: 1082040-61-6