Drukuj
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Nitro-4-(pentafluorothio)phenol, 2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)nitrobenzene
PC5199-1G PC5199-250MG PC5199-5G
APOSPC5199-1GEA 911 PLN
APOSPC5199-1G APOSPC5199-250MG APOSPC5199-5G
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formuła: C₆H₄F₅NO₃S
MW: 265.158 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11501052
Numer CAS: 1159512-26-1