Drukuj
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-β,β,β-trifluorophenetole
PC5198-1G PC5198-5G
APOSPC5198-1GEA 131 PLN
APOSPC5198-1G APOSPC5198-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formuła: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Temp. topnienia: 63…66 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077606
Numer CAS: 57946-61-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III