Drukuj
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5196-1G PC5196-25G PC5196-5G
APOSPC5196-1GEA 131 PLN
APOSPC5196-1G APOSPC5196-25G APOSPC5196-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formuła: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.133 g/mol
Temp. Wrzenia: 114 °C (3 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077607
Numer CAS: 87014-28-6