Drukuj
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
PC51904-1G PC51904-250MG PC51904-5G
APOSPC51904-1GEA 2080 PLN
APOSPC51904-1G APOSPC51904-250MG APOSPC51904-5G
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Formuła: C₆H₂ClF₂I
MW: 274.434 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16817642
Numer CAS: 1242339-98-5