Drukuj
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5182-1G PC5182-10G PC5182-5G
APOSPC5182-1GEA 725 PLN
APOSPC5182-1G APOSPC5182-10G APOSPC5182-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline
Formuła: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190.56 g/mol
Temp. topnienia: 128…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094272
Numer CAS: 517920-71-7