Drukuj
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Diamino-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 4-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC5171-1G PC5171-5G PC5171-10G
APOSPC5171-1GEA 696 PLN
APOSPC5171-1G APOSPC5171-5G APOSPC5171-10G
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₆F₄N₂
Temp. topnienia: 48…51 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04038250
Numer CAS: 179062-06-7