Drukuj
1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC51476-1G PC51476-250MG PC51476-5G
APOSPC51476-1GEA 174 PLN
APOSPC51476-1G APOSPC51476-250MG APOSPC51476-5G
1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₂F₅IO
MW: 323.987 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32219443
Numer CAS: 2384319-66-6