Drukuj
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC51437-1G PC51437-250MG PC51437-5G
APOSPC51437-1GEA 3120 PLN
APOSPC51437-1G APOSPC51437-250MG APOSPC51437-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formuła: C₇H₃F₅O₂
MW: 214.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32066749
Numer CAS: 158178-37-1