Drukuj
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Fluoro-5-((3-oxoisobenzofuran-1(3H)-ylidene)methyl)benzonitrile
PC51400-1G PC51400-25G PC51400-5G
APOSPC51400-1GEA 393 PLN
APOSPC51400-1G APOSPC51400-25G APOSPC51400-5G
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile
Formuła: C₁₆H₈FNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13181869
Numer CAS: 763114-25-6