Drukuj
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC51393-1G PC51393-250MG PC51393-5G
APOSPC51393-1GEA 2320 PLN
APOSPC51393-1G APOSPC51393-250MG APOSPC51393-5G
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 95%
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formuła: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.041 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28789284
Numer CAS: 1804416-43-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III