Drukuj
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC51367-1G PC51367-250MG
APOSPC51367-1GEA 4320 PLN
APOSPC51367-1G APOSPC51367-250MG
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline 95%
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline
Formuła: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170.141 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27950992
Numer CAS: 468741-19-7