Drukuj
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Carboxymethyl)-4-fluoroaniline
PC5134-1G PC5134-5G PC5134-10G PC5134-25G
APOSPC5134-1GEA 110 PLN
APOSPC5134-1G APOSPC5134-5G APOSPC5134-10G APOSPC5134-25G
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid 98%
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid
Formuła: C₈H₈FNO₂
Temp. topnienia: 135…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094259
Numer CAS: 518057-74-4