Drukuj
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC51320-1G PC51320-250MG PC51320-5G
APOSPC51320-1GEA 1480 PLN
APOSPC51320-1G APOSPC51320-250MG APOSPC51320-5G
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol 95%
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol
Formuła: C₅H₃FINO
MW: 238.986 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16611044
Numer CAS: 884660-48-4