Drukuj
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5131-1G PC5131-250MG PC5131-500MG
APOSPC5131-1GEA 3420 PLN
APOSPC5131-1G APOSPC5131-250MG APOSPC5131-500MG
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether 95%
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether
Formuła: C₃H₅F₃O₂
Temp. Wrzenia: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11858187
Numer CAS: 362631-84-3
Jednostka: 3271
ADR: 3,III