Drukuj
3,4,5-Trifluoropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC51194-1G PC51194-5G
APOSPC51194-1GEA 1280 PLN
APOSPC51194-1G APOSPC51194-5G
3,4,5-Trifluoropyridine 97%
3,4,5-Trifluoropyridine
Formuła: C₅H₂F₃N
Temp. Wrzenia: 85…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09998883
Numer CAS: 67815-54-7