Drukuj
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Bromo-1H-benzimidazol-6-yl)sulphur pentafluoride, 4-Bromo-6-(pentafluorosulphanyl)-1H-benzimidazole
PC51190-1G PC51190-250MG
APOSPC51190-1GEA 2150 PLN
APOSPC51190-1G APOSPC51190-250MG
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Formuła: C₇H₄BrF₅N₂S
MW: 323.081 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24369706
Numer CAS: 1432075-84-7