Drukuj
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Bromo-5-(pentafluorosulphanyl)benzo[d]oxazole, (7-Bromo-1,3-benzoxazol-5-yl)sulphur pentafluoride
PC51189-1G PC51189-250MG
APOSPC51189-1GEA 5170 PLN
APOSPC51189-1G APOSPC51189-250MG
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole 95%
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Formuła: C₇H₃BrF₅NOS
MW: 324.066 g/mol
Temp. topnienia: 76…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24369705
Numer CAS: 1432075-78-9