Drukuj
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC51183-1G PC51183-250MG PC51183-5G
APOSPC51183-1GEA 627 PLN
APOSPC51183-1G APOSPC51183-250MG APOSPC51183-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₃F₅O₂
Temp. topnienia: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12827981
Numer CAS: 157337-81-0