Drukuj
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC51178-1G PC51178-250MG
APOSPC51178-1GEA 1310 PLN
APOSPC51178-1G APOSPC51178-250MG
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formuła: C₇H₅F₃O₃S
Temp. topnienia: 119…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22053286
Numer CAS: 432-84-8