Drukuj
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-3-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone, 2-Nitro-4-((trifluoromethyl)sulphonyl)phenol, 2-Hydroxy-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene
PC51177-1G PC51177-250MG PC51177-5G
APOSPC51177-1GEA 894 PLN
APOSPC51177-1G APOSPC51177-250MG APOSPC51177-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formuła: C₇H₄F₃NO₅S
MW: 271.171 g/mol
Temp. topnienia: 58…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00986405
Numer CAS: 15183-75-2