Drukuj
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-[2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one, 2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
PC51176-1G PC51176-250MG
APOSPC51176-1GEA 1640 PLN
APOSPC51176-1G APOSPC51176-250MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formuła: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301.032 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD23703637
Numer CAS: 1429321-83-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 III