Drukuj
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 2-Hydroxy-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline
PC51173-250MG PC51173-1G
APOSPC51173-250MGEA 566 PLN
APOSPC51173-250MG APOSPC51173-1G
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formuła: C₇H₆F₃NOS
MW: 209.189 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD23703635
Numer CAS: 228401-48-7