Drukuj
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-3-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide, 2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 2-Nitro-4-((trifluoromethyl)thio)phenol
PC51167-1G PC51167-250MG PC51167-5G
APOSPC51167-1GEA 218 PLN
APOSPC51167-1G APOSPC51167-250MG APOSPC51167-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formuła: C₇H₄F₃NO₃S
MW: 239.172 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08457463
Numer CAS: 933673-33-7