Drukuj
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-6-carboxy-2-fluorophenol, 4-Bromo-3-fluorosalicylic acid
PC51165-1G PC51165-250MG
APOSPC51165-1GEA 1100 PLN
APOSPC51165-1G APOSPC51165-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrFO₃
MW: 235.007 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD23703631
Numer CAS: 1429321-82-3