Drukuj
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl 2,2-difluoropropionate
PC51164-1G PC51164-5G
APOSPC51164-1GEA 501 PLN
APOSPC51164-1G APOSPC51164-5G
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Formuła: C₄H₆F₂O₂
MW: 124.086 g/mol
Temp. Wrzenia: 93…95 °C
Gęstość: 1.182 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20489374
Numer CAS: 38650-84-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 II