Drukuj
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC51156-1G PC51156-5G
APOSPC51156-1GEA 1530 PLN
APOSPC51156-1G APOSPC51156-5G
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃BrF₃NO₃
Temp. Wrzenia: 64…68 °C (1 mm Hg)
Temp. topnienia: 21…23 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01569845
Numer CAS: 206759-48-0