Drukuj
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC51153-1G PC51153-5G PC51153-25G
APOSPC51153-1GEA 124 PLN
APOSPC51153-1G APOSPC51153-5G APOSPC51153-25G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Formuła: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235.995 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14583144
Numer CAS: 1016234-87-9