Drukuj
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC51115-1G PC51115-250MG PC51115-5G
APOSPC51115-1GEA 778 PLN
APOSPC51115-1G APOSPC51115-250MG APOSPC51115-5G
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine
Formuła: C₅H₃F₂NO
Temp. topnienia: 124…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11044351
Numer CAS: 209328-85-8