Drukuj
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC51092-1G PC51092-5G PC51092-25G
APOSPC51092-1GEA 110 PLN
APOSPC51092-1G APOSPC51092-5G APOSPC51092-25G
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate
Formuła: C₈H₆FIO₂
Temp. Wrzenia: 287…288 °C
Temp. topnienia: 42…43 °C
Gęstość: 1,823 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11870177
Numer CAS: 1121586-29-5