Drukuj
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC51087-1G PC51087-5G
APOSPC51087-1GEA 2150 PLN
APOSPC51087-1G APOSPC51087-5G
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
Formuła: C₉H₁₀F₂O
Temp. topnienia: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08447367
Numer CAS: 432-88-2