Drukuj
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC5108-1G PC5108-5G
APOSPC5108-1GEA 691 PLN
APOSPC5108-1G APOSPC5108-5G
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected
Formuła: C₁₄H₁₃BFNO₄
Temp. topnienia: 197…199 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08235098
Numer CAS: 874290-60-5