Drukuj
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,2-Dibromo-3,4-dichloro-1,1,2,3,4,4-hexafluorobutane
PC51061-1G PC51061-5G
APOSPC51061-1GEA 679 PLN
APOSPC51061-1G APOSPC51061-5G
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Formuła: C₄Br₂Cl₂F₆
Temp. Wrzenia: 63 °C (14 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19442561
Numer CAS: 375-27-9