Drukuj
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl 2-methylprop-2-enoate
PC51056-1G PC51056-5G
APOSPC51056-1GEA 567 PLN
APOSPC51056-1G APOSPC51056-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
Formuła: C₁₃H₁₀F₆O₂
MW: 312.208 g/mol
Temp. Wrzenia: 128 °C (5 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19442078
Numer CAS: 130540-87-3