Drukuj
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC510354-1G PC510354-250MG PC510354-5G
APOSPC510354-1GEA 3570 PLN
APOSPC510354-1G APOSPC510354-250MG APOSPC510354-5G
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine
Formuła: C₆H₅BrF₂N₂O
MW: 239.018 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24281314
Numer CAS: 1557875-06-5